Learn More
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe med O-ringhane og koldfinger almindelig arm
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Unit Size:
Hver
Description
- Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
- Til tilslutning til Schlenk-linjer
- Inkluderer O-ring hane
- Inkluderer kold finger almindelig arm
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Inkluderer | O-ringhane og kold finger almindelig arm |
| Produkttype | Prøvekolbe |