Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe med O-ringhane og koldfinger almindelig arm
Artikelnummer. 15884744
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15884744 500 mL Hver
15854744 25 mL Hver
15874744 50 mL Hver
15834744 100 mL Hver
15864744 250 mL Hver
15844744 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884744 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. CSY/500
Forventet forsendelse: 08-02-2027
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe med O-ringhane og kold finger almindelig arm er designet til brug med Schlenk-linjer og en vakuummanifold og fås i forskellige kapaciteter.
  • Designet med en sidearm til evakuering eller påfyldning af gasser
  • Til tilslutning til Schlenk-linjer
  • Inkluderer O-ring hane
  • Inkluderer kold finger almindelig arm
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer O-ringhane og kold finger almindelig arm
Produkttype Prøvekolbe