Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind og B14-fatning
Artikelnummer. 15894794
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15894794 250 mL Hver
15884794 25 mL Hver
15804804 50 mL Hver
15864794 100 mL Hver
15814804 500 mL Hver
15874794 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15894794 Fournisseur GPE Scientific™ Code fournisseur JCS/250
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind og B14-fatning er specielt designet til brug med vakuummanifolder og Schlenk-ledninger.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fint gevind hane og B14 fatning
Spécification
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder og Schlenk-linjer
Inkluderer Fint gevindhane og B14 fatning
Produkttype Prøvekolbe
Sokkelled Størrelse: 14
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.