Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind og B14-fatning
Artikelnummer. 15884794
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15884794 25 mL Hver
15804804 50 mL Hver
15864794 100 mL Hver
15894794 250 mL Hver
15814804 500 mL Hver
15874794 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15884794 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JCS/25
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind og B14-fatning er specielt designet til brug med vakuummanifolder og Schlenk-ledninger.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fint gevind hane og B14 fatning
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder og Schlenk-linjer
Inkluderer Fint gevindhane og B14 fatning
Produkttype Prøvekolbe
Sokkelled Størrelse: 14