Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind
Artikelnummer. 15854794
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15854794 500 mL Hver
15824794 25 mL Hver
15844794 50 mL Hver
15804794 100 mL Hver
15834794 250 mL Hver
15814794 1000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15854794 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JCF/500
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-10-2026
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind, er specielt designet til brug med vakuummanifolder og Schlenk-linjer.
  • Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
  • Designet til brug med Schlenk-linjer
  • Inkluderer fintrådshane
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Til brug med (udstyr) Vakuummanifolder og Schlenk-linjer
Inkluderer Fintrådshane
Produkttype Prøvekolbe