Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Prøvekolbe, cylindrisk med hane med fint gevind
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Solidt konstrueret til brug med vakuummanifolder
- Designet til brug med Schlenk-linjer
- Inkluderer fintrådshane
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Til brug med (udstyr) | Vakuummanifolder og Schlenk-linjer |
| Inkluderer | Fintrådshane |
| Produkttype | Prøvekolbe |