Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young O-ringe til sfæriske led
Artikelnummer. 15874814
Skift visning
Størrelse:
12/2 og 12/5 sfæriske samlinger
18/7 og 18/9 sfæriske samlinger
28/12 og 28/15 kugleformede samlinger
Sfæriske samlinger i størrelse 35/20
Sfæriske samlinger i størrelse 40/25
Sfæriske samlinger i størrelse 51/35
Materiale:
PTFE-belagt Viton
Viton
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Materiale Pakningsstørrelse
15874814 28/12 og 28/15 kugleformede samlinger Viton Hver
15824814 12/2 og 12/5 sfæriske samlinger PTFE-belagt Viton Hver
15834814 12/2 og 12/5 sfæriske samlinger Viton Hver
15804824 Sfæriske samlinger i størrelse 40/25 PTFE-belagt Viton Hver
15854814 18/7 og 18/9 sfæriske samlinger Viton Hver
15864814 28/12 og 28/15 kugleformede samlinger PTFE-belagt Viton Hver
15884814 Sfæriske samlinger i størrelse 35/20 PTFE-belagt Viton Hver
15894814 Sfæriske samlinger i størrelse 35/20 Viton Hver
15844814 18/7 og 18/9 sfæriske samlinger PTFE-belagt Viton Hver
15814824 Sfæriske samlinger i størrelse 40/25 Viton Hver
15824824 Sfæriske samlinger i størrelse 51/35 PTFE-belagt Viton Hver
15834824 Sfæriske samlinger i størrelse 51/35 Viton Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15874814 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. O28/V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.72 DKK
    10.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 0.83 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
GPE Scientific™ J Young O-ringe til sfæriske samlinger letter en sikker samling tætning til sfæriske samlinger og fås som Viton eller PTFE-belagt Viton .
  • Velegnet til brug med kugleformede led
  • Tilgængelig i Viton eller PTFE-belagt Viton
  • Fås i forskellige fugestørrelser
Tekniske data
Produkttype O-ring til kugleled
Materiale Viton
Størrelse 28/12 og 28/15 kugleformede samlinger