Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med rør påsat
Type:
NMR-ventil med rør, 200 MHz
NMR-ventil med rør, 500 MHz
Længde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Håndter din NMR-prøve uden flammeforsegling af dine rør.
- Teflon dækket O-ring eliminerer materialeinkompatibilitet.
- Fuldstændig fedtfri Teflon montering betyder, at røret er nemt at bruge og at skille ad for rengøring.
- Inkluderer hunled til hurtig fastgørelse til dit vakuumstativ.
- Gult stempel
- Undertryk/højvakuum.
- Lækagetestet til 10-9mbar liter/sek.
- Internt positivt tryk 5bar, 72psi
Specifications
Specifications
| Type | NMR-ventil med rør, 200 MHz |
| Inkluderer | 5 mm NMR ventil |
| Længde (engelsk) | 7 tommer |