Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med rør påsat
Beskrivelse
- Håndter din NMR-prøve uden flammeforsegling af dine rør
- Teflon dækket O-ring eliminerer materialeinkompatibilitet
- Fuldstændig fedtfri Teflon montering betyder, at røret er nemt at bruge og at skille ad for rengøring.
- Inkluderer hunled til hurtig fastgørelse til dit vakuumstativ
- Gult stempel
- Undertryk/højvakuum
- Lækagetestet til 10-9mbar liter/sek.
- Internt positivt tryk: 1 bar, 14,7 psi
Tekniske data
Tekniske data
| Type | NMR-rør med rør, 500 MHz |
| Inkluderer | 5 mm NMR ventil |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |