Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med rør påsat
Artikelnummer. 15874874
Skift visning
Type:
NMR-rør med rør, 200 MHz
NMR-rør med rør, 500 MHz
Længde (engelsk):
7 tommer
8 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Længde (engelsk) Pakningsstørrelse
15874874 NMR-rør med rør, 500 MHz 7 tommer Hver
15854874 NMR-rør med rør, 200 MHz 7 tommer Hver
15864874 NMR-rør med rør, 200 MHz 8 tommer Hver
15884874 NMR-rør med rør, 500 MHz 8 tommer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15874874 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. S5500JY7YELLOW
Forventet forsendelse: 08-12-2026
GPE Scientific™ J Young NMR-ventil med rør påsat giver dig mulighed for at håndtere din NMR-prøve uden flammeforsegling af dine rør.
  • Håndter din NMR-prøve uden flammeforsegling af dine rør.
  • Teflon dækket O-ring eliminerer materialeinkompatibilitet.
  • Fuldstændig fedtfri Teflon montering betyder, at røret er nemt at bruge og at skille ad for rengøring.
  • Inkluderer hunled til hurtig fastgørelse til dit vakuumstativ.
  • Gult stempel
  • Undertryk/højvakuum.
  • Lækagetestet til 10-9mbar liter/sek.
  • Internt positivt tryk 5bar, 72psi
Tekniske data
Type NMR-rør med rør, 500 MHz
Inkluderer 5 mm NMR ventil
Længde (engelsk) 7 tommer