Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young NMR Evakueringsmanifold
Længde (metrisk):
110 mm, inklusive hætte
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Designet til at evakuere NMR-rør, der har en J Young PTFE ventil.
- Når NMR-røret er blevet evakueret i manifolden, lukkes ventilen og placeres i NMR-spektrometeret.
- Fordelere har 0-10 mm PTFE-ventiler.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | JY Ventilstørrelse: 10 mm |
| Inkluderer | Slangetilslutning: 9mm diameter |
| Længde (metrisk) | 110 mm, inklusive hætte |