Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young I Line Taps, Fint Tråd
Plug Bore:
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- In-line format tryk
- Fås i forskellige stophanestørrelser
- Fin trådtype
- Fås med sidearme med forskellig diameter
Tekniske data
Tekniske data
| Type | J Young in line tap, fin tråd type |
| Plug Bore | 15 mm |
| Diameter (metrisk) sidearm | ID: 15,4 mm, OD: 19 mm |