Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young I Line Taps, Fint Tråd
Artikelnummer. 15884884
Plug Bore:
6 mm
8 mm
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15884884
Brand: GPE Scientific™ SPOR/15
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
GPE Scientific™ J Young I Line Taps laves Fine Thread i forskellige stophanestørrelser og med forskellige sidearmsdiametre.
  • In-line format tryk
  • Fås i forskellige stophanestørrelser
  • Fin trådtype
  • Fås med sidearme med forskellig diameter
Tekniske data
Type J Young in line tap, fin tråd type
Plug Bore 15 mm
Diameter (metrisk) sidearm ID: 15,4 mm, OD: 19 mm