Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young B45 Rodaviss Led og JY udluftningsventil
Artikelnummer. 15814814
Skift visning
Længde (metrisk):
240 mm krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15814814 240 mm krop Hver
1 options
Artikelnummer. 15814814 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JYT/3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
GPE Scientific™ B45 Rodaviss Led og JY udluftningsventil
  • Høj kvalitet Rodaviss samling med aftagelig hætte
  • Inkluderer Viton O-ringe
  • Kan specialdesignes
Tekniske data
Diameter (metrisk) Slangetilslutningsdiameter: 15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals Indvendig rørdiameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Udvendig Kropsdiameter: 50 mm
Inkluderer Viton O-ringe
Længde (metrisk) 240 mm krop
Type Roadaviss led og udluftningsventil