Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young B40-fatning og højvakuumglasnøgle på stikkontakten
Artikelnummer. 15804814
Skift visning
Længde (metrisk):
280 mm krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15804814 280 mm krop Hver
1 options
Artikelnummer. 15804814 Leverandør GPE Scientific™ Leverandørnr. JYT/2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
GPE Scientific™ J Young B40-fatning og højvakuumglasnøgle på udløbet er en grundlæggende vakuumlinje-kuldefælde med en glasnøgle på udløbet.
  • Solidt konstrueret til brug som en grundlæggende vakuumlinje kuldefælde
  • Glasnøgle på udtaget
Tekniske data
Diameter (metrisk) Slangetilslutningsdiameter: 15 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals Indvendig rørdiameter: 13 mm
Diameter (metrisk) Udvendig Kropsdiameter: 44 mm
Inkluderer Glasnøgle på stikkontakt
Længde (metrisk) 280 mm krop
Type Grundlæggende vakuumlinje kuldefælde