Få mere at vide
GPE Scientific™ J Young Luftindtagsventil
Diameter (metrisk):
5 mm boring
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mange vakuumteknikker kræver, at systemet udluftes.
- Denne ventil opfylder dette krav blot ved at dreje på skruelåget, som frigiver et PTFE-stempel.
- Fin kontrol.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Luftindtagsventil |
| Inkluderer | Fin tråd |
| Diameter (metrisk) | 5 mm boring |