Få mere at vide
Avantor™ J.T. Baker™ PTFE SPE-12G kolonneprocessor
Artikelnummer. 15106056 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15106056 1 Hver
1 options
Artikelnummer. 15106056 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 752094
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Specielt designet PTFE vakuumkamre, der gør det muligt at køre 12 prøver samtidigt
  • Dette giver fleksibiliteten til at behandle SPE-enheder med forskellige højder, diametre eller formater under det samme eksperiment
  • Det inkluderer et vakuumkammer af borosilikatglas, et hvidt polyamidlåg med 12 Luer PTFE-stik, stik (12x ) til låg, en PE pakning, 12 Luer PP stophaner og et PTFE prøveopsamlingsstativsæt
  • Leveringsoplysninger: Leveres med højdejusterbare hylder, en vakuummåler/PTFE-controllerenhed og en instruktionsmanual
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 12 prøver
Type SPE-12G kolonneprocessor
Materiale PTFE
Mængde 1