Få mere at vide
Avantor™ J.T. Baker™ NEUTRASORB™ Materiale til syrespild
Artikelnummer. 15507594 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Emballagemængde:
3,2 kg
Pakningsstørrelse:
3.2kg
Artikelnummer. Emballagemængde unitSize
15507594 3,2 kg 3.2kg
1 options
Artikelnummer. 15507594 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 445605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver hurtig, kontrolleret neutralisering af koncentrerede syrer og synlig farveændring som indikation på fuldstændig neutralisering
  • Forsigtighed: NEUTRASORB™ materiale bør ikke bruges til spild af flussyre, rygende salpetersyre, rygende svovlsyre eller peroxy (per-)organiske eller andre stærkt reaktive syrer.
  • Efter fuldstændig neutralisering indeholder affaldsmaterialer neutraliserede alkalimetal- og jordalkalimetalsalte af den behandlede syre.
Tekniske data
Farve Lilla
Oversigt Pakket i æske med folie Pk.
Type Oprydningssæt for syrespild
Format Granulat
Inkluderer Bromocresol Purple Indicator Grade (CAS 115-40-2;< 0,1 %), calciumcarbonat (CAS 471-34-1; 5 - 25 %), magnesiumoxid (CAS 1309-48-4; 25 - 45 %), natriumkarbonat (CAS 497-19-8; 35 - 55 %)
Emballagemængde 3,2 kg