Få mere at vide
Avantor™ J.T. Baker™ HPLC kolonner, BAKERBOND™ BDC C18
Artikelnummer. 10221292 Shop alle J.T.Baker produkter
Længde (metrisk):
150 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10221292
Brand: Avantor™ 744101
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Disse søjler er ideelle til bestemmelse af farmaceutisk aktive komponenter
  • De er endelukkede og egnede til kromatografi af basiske forbindelser
  • Fremragende kolonne til kolonne og batch til batch reproducerbarhed
  • Skarpe tinder og forbedret symmetri
  • De BAKERBOND™ BDC C18-fasen modtager en speciel basisdeaktiveringsbehandling under fremstilling af silicamateriale for at reducere silanofil aktivitet
Tekniske data
Kolonneformat Analyser
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Længde (metrisk) 150 mm
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 120 Å
Mængde 1
Stationær fase C18