Beskrivelse
- Det inkluderer en seks-ports vakuummanifold og det nødvendige tilbehør til at understøtte ekstraktion af analyt ved BAKERBOND Speedisk™ laminære udtræksskiver.
- Manifolden har et rektangulært fodaftryk og mellemrum mellem portene, der kan rumme seks, side om side, 1 L prøvereservoirer
- Hver vakuumport har en individuel åbne/lukke ventil.
- Inkluderer ekstraktionsstation, to eksterne prøveadaptere, to opsamlingskamre og to hætteglas, seks reservoirer på 185 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Antal havne | 6 |
| Porestørrelse | 185 ml |
| Størrelse | Udvidet |