Beskrivelse
- Fremragende strukturelle, mekaniske og kemiske egenskaber, emballagerenhed og belastningsevne samt stabiliteten af SDB-sorbenten giver forbedret prøveoprensning og forkoncentrering.
- Denne SDB polymere sorbent er en yderst effektiv og selektiv SDB sorbent med høj gennemløbsydelse.
- Det muliggør høj genvinding og reproducerbarhed af resultater, selv i SPE af forbindelser med forskellige polariteter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Sengens vægt | 200 mg |
| Mængde | 50 |