Få mere at vide
Avantor™ JT Baker™ , BAKERBOND™ Færdigpakket smal pore Analytical Columns
Shop alle J.T.Baker produkter
Længde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- BAKERBOND™ er en familie af silica-baserede produkter designet til optimal ydeevne, reproducerbarhed og skalerbarhed.
- BAKERBOND™ bundne faser syntetiseres gennem trifunktionel silankemi for at danne et lag af multiple carbon-siloxan kovalente bindinger på overfladen af silicapartiklerne.
- De resulterende bundne faser er polymere, hvilket giver øget modstandsdygtighed over for hydrolyse, større stabilitet ved ekstreme pH-værdier og reducerede silanol-interaktioner for højere genvinding og mindre haledannelse.
Tekniske data
Tekniske data
Kolonneformat | Analyser |
Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
Længde (metrisk) | 250 mm |
Partikelstørrelse | 5 μm |
Porestørrelse | 120 Å |
Stationær fase | Octadecyl C18 |
Kolonnetype | Smal pore- Omvendt fase |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Avantor™ JT Baker™ , BAKERBOND™ Færdigpakket smal pore Analytical Columns >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion