Få mere at vide
Avantor™ J.T. Baker™ BAKERBOND™ Florisil bulk emballagemateriale
Artikelnummer. 15507654 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15507654 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15507654 Leverandør Avantor™ Leverandørnr. 706100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
SPE-sorbent til oprydningssøjler
  • Velegnet til bestemmelse af kulbrinteolieindeks iht ISO 9377-2 og NEN 5733
Tekniske data
Adsorberende type SPE
Oversigt Florisil SPE-sorbent til oprydningssøjler
Mængde 100 g