Få mere at vide
Svovlsyre 95-97%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10668151 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10668151 1 L Glasflaske 1 L
10506812 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10036110 2.5 L Plastflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10668151 Leverandør JT Baker Leverandørnr. 6057.1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 1.84 g/cm³ (20°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 5 ppm
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding max. 5 ppm
Mængde 1 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Svovlsyre
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.