Få mere at vide
Svovlsyre 95-97%, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Artikelnummer. 10506812 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10506812
Brand: JT Baker 6057.2500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-93-9
Molekylær formel H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 98.07
MDL nummer MFCD00064589
InChI nøgle QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 3°C
Tæthed 1.84 g/cm³ (20°C)
Tungmetaller (som Pb) max. 5 ppm
Emballage Glasflaske
Rester efter tænding max. 5 ppm
Mængde 2.5 L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Svovlsyre
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.