Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (±)-J 113397
Beskrivelse
Potent and selective NOP receptor antagonist (IC50 values are 2.3, 1400, 2200 and > 10000 nM for NOP, κ, μ and δ-opioid receptors respectively). Inhibits nociceptin/orphanin FQ-induced hyperalgesia in the mouse tail-flick test.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-J 113397 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 399.57 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 399.579 |