Få mere at vide
Tocris Bioscience™ J 104129 fumarate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18055012
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18055012 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18055012 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2507/10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Potent and selective M3 antagonist
Potent M3 muscarinic receptor antagonist that displays ∽ 120-fold selectivity over M2 receptors (Ki values are 4.2, 19 and 490 nM for human M3, M1 and M2 receptors respectively). Exhibits > 250-fold bronchial selectivity; inhibits ACh-induced bronchoconstriction but not ACh-induced bradycardia (KB values are 3.3 and 170 nM for rat trachea M3 and rat right atria M2 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale J 104129 fumarate
CAS 257603-40-0
Mængde 10 mg
Molekylær formel C28H40N2O6
Formel vægt 500.63
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 500.636