Få mere at vide
Ixazomib citrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Ixazomib citrate (MLN9708) is a reversible inhibitor of the chymotrypsin-like proteolytic β5 site of the 20S proteasome with an IC50 of 3.4 nM and a Ki of 0.93 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ixazomib citrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1239908-20-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H23BCl2N2O9 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | MLN9708 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (483.45 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |