Få mere at vide
Ixabepilone- d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ixabepilone- d3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H42N2O5S/c1-15-9-8-10-27(7)22(34-27)12-20(16(2)11-19-14-35-18(4)28-19)29-23(31)13-21(30)26(5,6)25(33)17(3)24(15)32/h11,14-15,17,20-22,24,30,32H,8-10,12-13H2,1-7H3,(H,29,31)/b16-11+/t15-,17+,20-,21-,22-,24-,27+/m0/s1/i4D3 |