Få mere at vide
IWR-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455038
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16455038 10 mg -
16421277 50 mg 50mg
16417767 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455038 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12238
MedChemExpress IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
IWR-1 is a tankyrase inhibitor which inhibits Wnt/β-catenin signaling pathway.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IWR-1
CAS 1127442-82-3
Farve Light Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H19N3O3
Mængde 10 mg
Synonym endo-IWR 1 IWR-1-endo
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.35 mM)
SMIL O=C(NC1=C2N=CC=CC2=CC=C1)C3=CC=C(N(C([C@]4([H])[C@](C5)([H])C=C[C@]5([H])[C@]64[H])=O)C6=O)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 409.44
Formel vægt 409.44
Procent renhed 97.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death