missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
IWP-O1, MedChemExpress
Beskrivelse
IWP-O1 is a highly potent Porcupine (Porcn) inhibitor, with an EC50 of 80 pM in L-Wnt-STF cells. IWP-O1 prevents the secretion of Wnt proteins. IWP-O1 suppresses the phosphorylation of Dvl2/3 and LRP6 in HeLa cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IWP-O1 |
| CAS | 2074607-48-8 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C26H20N6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (289.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(CN1N=NC(C2=CC=NC=C2)=C1C3=CC=CC=C3)NC4=NC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 432.48 |
| Formel vægt | 432.48 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?