missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

IWP L6, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486848
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16486848 10 mg
16472917 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16486848 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15825

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.

IWP L6 (Porcn Inhibitor III) is a Porcn inhibitor with an EC50 of 0.5 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale IWP L6
CAS 1427782-89-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20N4O2S2
Mængde 10 mg
Synonym Porcn Inhibitor III
Opløselighedsinformation DMSO : 1.43 mg/mL (3.03 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC1=NC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)CSC3=NC(CCS4)=C4C(N3C5=CC=CC=C5)=O
Molekylvægt (g/mol) 472.58
Formel vægt 472.58
Procent renhed 99.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.