Få mere at vide
Tocris Bioscience™ IWP 4
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
IWP 4 is a potent inhibitor of Wnt/β-catenin signaling (IC50 = 25 nM). Has minimal effect on Notch and Hedgehog signaling pathways. Induces differentiation of cardiomyocytes from human ESCs and iPSCs.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 50 mg |
| Produkttype | IWP 4 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 496.62 |
| Inhibitorer | IWP 4 |
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur