Få mere at vide
IWP-2, TRC
Artikelnummer. 30394914
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30394914 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30394914 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI94160025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)-2-[(3,4,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-phenylthieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio]acetamide
CAS 686770-61-6
Molekylær formel C22 H18 N4 O2 S3
Mængde 25 mg
Synonym IWP-2
InChI formel InChI=1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
SMIL Cc1ccc2nc(NC(=O)CSC3=NC4=C(SCC4)C(=O)N3c5ccccc5)sc2c1
IUPAC navn N-(6-methyl-1,3-benzothiazol-2-yl)-2-[(4-oxo-3-phenyl-6,7-dihydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)sulfanyl]acetamid
Molekylvægt (g/mol) 466.6
Formel vægt 466.0592