Få mere at vide
Ivosidenib, TRC
Artikelnummer. 30135969
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135969 50 mg
30135576 250 mg
18083330 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30135969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI94094050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1448347-49-6
Molekylær formel C28H22ClF3N6O3
Molekylvægt (g/mol) 582.96
Synonym (2S)-N-{(1S)-1-(2-Chlorophenyl)-2-[(3,3-difluorocyclobutyl)amino]-2-oxoethyl}-1(4-cyanopyridin-2-yl)-N-(5-fluoropyridin-3-yl)-5-oxopyrrolidine-2-carboxamide, AG 120 Glycinamide, N2-[1-(4-cyano-2-pyridinyl)-5-oxo-L-prolyl]-2-(2-chlorophenyl)-N1-(3,3-difluorocyclobutyl)-N2-(5-fluoro-3-pyridinyl)-, (2S)-;
SMIL Fc1cncc(c1)N([C@H](C(=O)NC2CC(F)(F)C2)c3ccccc3Cl)C(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4c5cc(ccn5)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivosidenib
InChI formel InChI=1S/C28H22ClF3N6O3/c29-21-4-2-1-3-20(21)25(26(40)36-18-11-28(31,32)12-18)37(19-10-17(30)14-34-15-19)27(41)22-5-6-24(39)38(22)23-9-16(13-33)7-8-35-23/h1-4,7-10,14-15,18,22,25H,5-6,11-12H2,(H,36,40)/t22-,25-/m0/s1