Få mere at vide
Ivermectin, TRC
Artikelnummer. 30003530
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003530 1 g
30040980 25 mg
18011250 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30003530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9408001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70288-86-7
Molekylær formel C48 H74 O14 . C47 H72 O14
Molekylvægt (g/mol) 1736.16
Synonym 22,23-Dihydroavermectin B1, Bagomectina, Bimectin, Bovinet, Cardomec, Cardotek 30, Cardotek Plus, Cevamec, Equimec, Equimec Paste, Equimectrin, Equirat Gold, Eqvalan, Heartgard, Heartgard 30, Hyvermectin, Ivectin, Ivermec, Iversalt, Ivertin, Ivomec, Ivomec Gold, Ivosint, Jetamec, L 640471, MK 933, Mectizan, Mukhnet I, Noramectin, Noromectin, Oramec, Oramectin, Pandex, Phoenectin, Solantra, Stromectol, Uvemec, Vermic, Vetmec, Virbamec LA, Zimecterin
IUPAC navn Ivermectin
SMIL CC[C@H](C)[C@H]1O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(/C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C\6/CO[C@@H]7[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)C)O2.CO[C@H]8C[C@H](O[C@H]9[C@H](C)O[C@H](C[C@@H]9OC)O[C@H]%10[C@@H](C)\C=C\C=C\%11/CO[C@@H]%12[C@H](O)C(=C[C@@H](C(=O)O[C@H]%13C[C@@H](C\C=C\%10/C)O[C@@]%14(CC[C@H](C)[C@H](O%14)C(C)C)C%13)[C@]%11%12O)C)O[C@@H](C)[C@@H]8O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivermectin
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C48H74O14.C47H72O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38;1-24(2)41-27(5)16-17-46(61-41)22-33-19-32(60-46)15-14-26(4)42(25(3)12-11-13-31-23-54-44-39(48)28(6)18-34(45(50)57-33)47(31,44)51)58-38-21-36(53-10)43(30(8)56-38)59-37-20-35(52-9)40(49)29(7)55-37/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3;11-14,18,24-25,27,29-30,32-44,48-49,51H,15-17,19-23H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+;12-11+,26-14+,31-13+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+;25-,27-,29-,30-,32+,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42-,43-,44+,46+,47+/m00/s1
Formel vægt 1735.0001