Få mere at vide
Ivermectin
Artikelnummer. 15445079
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445079 250 mg 250mg
15435079 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15445079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62777.MD
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 70288-86-7 | C48H74O14 | 875,106 g/mol
Det bruges som en positiv allosterisk modulator af den α7-neuronale nikotinreceptor acetylcholin.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Det bruges som en positiv allosterisk modulator af den α7-neuronale nikotinreceptor acetylcholin.
Opløselighed
Opløselig i methylethylketon (50 mg/ml) og DMSO (50 mM).
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70288-86-7
Molekylær formel C48H74O14
Molekylvægt (g/mol) 875.106
MDL nummer MFCD00869511
InChI nøgle AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
Synonym ivermectin
PubChem CID 122172888
SMIL CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivermectin
Farve Hvid
Mængde 250 mg
FN nummer UN2811
Merck Index 14,5248
Opløselighedsinformation Opløselig i methylethylketon (50 mg/ml) og DMSO (50 mM).
Formel vægt 875.11
Fysisk form Pulver