Få mere at vide
Ivermectin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18752474
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18752474 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752474 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 1260/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
A Tocris product, part of R&D Systems. Allosteric modulator of α7 nicotinic receptors
Positive allosteric modulator of the α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor and the purinergic P2X4 receptor. Antihelmintic and antiviral. Also modulates glutamate- and GABA-activated chloride channels. Potentiates glycine-gated currents at low concentrations (30 nM). Inhibits replication of SARS-CoV-2 in vitro (IC50 ∽ 2μM).
This product is composed of both Ivermectin B1a (>90%) and Ivermectin B1b.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivermectin
CAS 70288-86-7
Molekylær formel C48H74O14
Mængde 100 mg
Synonym ivermectin
InChI nøgle AZSNMRSAGSSBNP-RDKIRRGNSA-N
SMIL CCC(C)C1C(CCC2(O1)CC3CC(O2)CC=C(C(C(C=CC=C4COC5C4(C(C=C(C5O)C)C(=O)O3)O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC)OC)C)C
Molekylvægt (g/mol) 875.106
PubChem CID 122172888
Formel vægt 875.1
Procent renhed >96%
Produktlinje Tocris