Få mere at vide
Ivermectin B1 Monosaccharide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ivermectin B1 Monosaccharide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C41H62O11/c1-9-22(2)37-25(5)15-16-40(52-37)20-30-18-29(51-40)14-13-24(4)36(50-33-19-32(46-8)35(43)27(7)48-33)23(3)11-10-12-28-21-47-38-34(42)26(6)17-31(39(44)49-30)41(28,38)45/h10-13,17,22-23,25,27,29-38,42-43,45H,9,14-16,18-21H2,1-8H3/b11-10+,24-13+,28-12+/t22-,23-,25-,27-,29+,30-,31-,32-,33-,34+,35-,36-,37+,38+,40+,41+/m0/s1 |
| Formel vægt | 730.4292 |