Få mere at vide
Ivermectin B1 Aglycon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ivermectin B1 Aglycon |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H50O8/c1-7-19(2)30-22(5)13-14-33(42-30)17-26-16-25(41-33)12-11-21(4)28(35)20(3)9-8-10-24-18-39-31-29(36)23(6)15-27(32(37)40-26)34(24,31)38/h8-11,15,19-20,22,25-31,35-36,38H,7,12-14,16-18H2,1-6H3/b9-8+,21-11+,24-10+/t19-,20-,22-,25+,26-,27-,28-,29+,30+,31+,33+,34+/m0/s1 |
| Formel vægt | 586.3506 |