Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ivermectin |
| Type | Ivermectin |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |
| Farve | Hvid eller hvid/gul |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | ≥95 % |
| Formel vægt | 875.1 |
| Procent renhed | ≥95% |
| Grad | Not Available |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ivermectin
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 3
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H300-Livsfarlig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P330-Skyl munden.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: ivermectin