Få mere at vide
Ivacaftor, Mikromol™
Artikelnummer. 17954436
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17954436 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17954436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3921.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ivacaftor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivacaftor
CAS 873054-44-5
Analyt- eller komponentnavne Ivacaftor
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H28 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Quinolinecarboxamide, N-[2,4-bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxamide, Ivacaftor, Kalydeco, N-(2,4-Di-tert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, N-[2,4-Bis(1,1-dimethylethyl)-5-hydroxyphenyl]-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxamide, VX 770
InChI formel InChI=1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
SMIL CC(C)(C)c1cc(c(NC(=O)C2=CNc3ccccc3C2=O)cc1O)C(C)(C)C
IUPAC navn N-(2,4-ditert-butyl-5-hydroxyphenyl)-4-oxo-1H-quinoline-3-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 392.49
Mængde 250 mg
Formel vægt 392.21 g/mol