Få mere at vide
Ivabradin N-oxid (blanding af diastereomerer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ivabradine N-Oxide |
| CAS | 2511244-97-4 |
| Molekylær formel | C27 H36 N2 O6 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-(7,8-Dimethoxy-2-oxo-1,2,4,5-tetrahydro-3H-benzo[d]azepin-3-yl)-N-(((S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl)-N-methylpropan-1-amine Oxide, Ivabradine N-Oxide, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methyloxidoamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy- (ACI), 3-[3-[[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylox |
| InChI formel | InChI=1S/C27H36N2O6/c1-29(31,17-21-11-20-14-25(34-4)26(35-5)16-22(20)21)10-6-8-28-9-7-18-12-23(32-2)24(33-3)13-19(18)15-27(28)30/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3/t21-,29?/m1/s1 |
| SMIL | COc1cc2CCN(CCC[N+](C)([O-])C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC |
| IUPAC navn | N-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-3-(7,8-dimethoxy-4-oxo-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-3-yl)-N-methylpropan-1-aminoxid |
| Molekylvægt (g/mol) | 484.584 |
| Formel vægt | 484.257 |