Få mere at vide
Ivabradinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17994865
Skift visning
Mængde:
5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17994865 5 mg
17960835 100 mg
17954785 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17994865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI9405005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148849-67-6
Molekylær formel C27 H36 N2 O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 505.05
Synonym 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, hydrochloride (1:1), 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[(3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl)methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride, (S)-, 2H-3-Benzazepin-2-one, 3-[3-[[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]methylamino]propyl]-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, monohydrochloride (9CI), Bicyclo[4.2.0]octane, 2H-3-benzazepin-2-one deriv., Ivabradine hydrochloride
IUPAC navn 3-[3-[[(7S)-3,4-dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl-methylamino]propyl]-7,8-dimethoxy-2,5-dihydro-1H-3-benzazepin-4-one; hydrochlorid
SMIL Cl.COc1cc2CCN(CCCN(C)C[C@H]3Cc4cc(OC)c(OC)cc34)C(=O)Cc2cc1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivabradine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O5.ClH/c1-28(17-21-11-20-14-25(33-4)26(34-5)16-22(20)21)8-6-9-29-10-7-18-12-23(31-2)24(32-3)13-19(18)15-27(29)30;/h12-14,16,21H,6-11,15,17H2,1-5H3;1H/t21-;/m1./s1
Formel vægt 504.2391
Procent renhed >95%