Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ivabradin hydrochlorid
Artikelnummer. 17261212 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17261212 250 mg 250mg
17251212 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17261212 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466282500
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 148849-67-6
Molekylær formel C27H36N2O5·HCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ivabradin hydrochlorid
Mængde 250 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i dmso og methanol
Smeltepunkt 140,0 °C
Formel vægt 505.05
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ivabradine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ivabradine hydrochloride