Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ivabradin hydrochlorid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: .. Andre opløseligheder: opløseligt i dmso og methanol |
| Smeltepunkt | 140,0 °C |
| Formel vægt | 505.05 |
| InChI nøgle | HLUKNZUABFFNQS-ZMBIFBSDSA-N |
| SMIL | [H+].[Cl-].COC1=CC2=C(CC(=O)N(CCCN(C)C[C@H]3CC4=CC(OC)=C(OC)C=C34)CC2)C=C1OC |
| IUPAC navn | hydrogen 3-[3-({[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl}(methyl)amino)propyl]-7,8-dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-2-one chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 505.05 |