Få mere at vide
IUPAC pH Standard pH 4,005, Hach Lange™
Artikelnummer. 10287932
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10287932 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10287932 Leverandør Hach Leverandørnr. S11M002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    707.40 DKK
    536.17 DKK / 500ml
    Spare 171.23 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Med en nøjagtighed på 10.012± 0,010 og en pH på 4,005, kan denne pH-standardbuffer spores til IUPAC pH-skala og NIST .
  • Sporbar til IUPAC pH-skala og NIST
  • Hver flaske (500 ml) er forsynet med et COFRAC-verifikationscertifikat og overensstemmelses- og sporbarhedscertifikat udarbejdet i henhold til ISO31
  • Kompetencen og integriteten af et laboratorium, der er internationalt anerkendt for at være akkrediteret til måling af pH og ledningsevne referencemateriale
  • Holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 4.005
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Sporbarhed til NIST Ja