Få mere at vide
pH Standard IUPAC pH 1,679 ved 25 °C
Artikelnummer. 12396129
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12396129
Brand: Hach Lange S11M001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Med en nøjagtighed på 1.679± 0,010 og en pH på 1,679 °ved 25 C har denne bufferopløsning en holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato og kan spores til IUPAC pH-skala og NIST .
    • IUPAC pH Standard, pH 1,679
    • Radiometer pH-bufferopløsning leveret med et COFRAC-verifikationscertifikat og overensstemmelses- og sporbarhedscertifikat udarbejdet i henhold til ISO31
    • Total kontrol af sporbarhedskæden og beregnede usikkerheder
    • Direkte sporbarhed til primære standarder og referencemetoden
    • Kompetencen og integriteten af et laboratorium, der er internationalt anerkendt for at være akkrediteret til måling af pH og ledningsevne referencematerialer
Tekniske data
pH 1.679
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Sporbarhed til NIST Yes