Få mere at vide
IUPAC pH-standarder, Hach Lange™
Beskrivelse
- pH Standard, IUPAC, pH7.000 ved 25° C, certificeret, 500 mL (radiometer analytisk)
- Holdbarhed på 48 måneder fra produktionsdato
- Har en koncentration på 7.000± 0,010 pH ved 25 °C
- Sporbar til IUPAC pH-skala og NIST
- Total kontrol af sporbarhedskæden og beregnede usikkerheder
- Kompetencen og integriteten af et laboratorium, der er internationalt anerkendt for at være akkrediteret til måling af pH og ledningsevne referencematerialer
Tekniske data
Tekniske data
| Lugt | Odorless |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Opløselighed | Soluble in water |
| Mængde | 500 mL |