Få mere at vide
ITX3, MedChemExpress
Beskrivelse
ITX3 is a specific and nontoxic inhibitor of the TrioN (N-terminal GEF domain of the multidomain Trio protein) with IC50 of 76 uM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ITX3 |
| CAS | 347323-96-0 |
| Farve | Light Green |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H17N3OS |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 2 mg/mL (5.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMIL | O=C(/C1=C\C2=C(C)N(C(C)=C2)C3=CC=CC=C3)N4C(S1)=NC5=CC=CC=C45 |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.45 |
| Formel vægt | 371.45 |
| Vis mere |