Få mere at vide
Texwipe™ Steril Mini AlphaMop™ Covers
Artikelnummer. 17258879 Shop alle Texwipe produkter
Artikelnummer. 17258879 Leverandør Texwipe™ Leverandørnr. STX7114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3735.00 DKK
    3195.27 DKK / Pakke med 25
    Spare 539.73 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Forsteriliseret dobbeltstrikket erstatningsbetræk af polyester.
  • Den 100 % nonwoven polyester pude giver en pude for at sikre, at moppebetræk tilpasser sig overfladen for ensartet rengøring
  • En pude kan bruges til flere betræk, afhængigt af facilitetens SOP
  • Tekniske data
    Produkttype Udskiftningspude
    Sterilitet Steril
    Materiale Polyester